tert-Butyl (4-(chlorosulphonyl)phenyl)carbamate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR933008-1G OR933008-5G
APOSOR933008-1GEA 1160 DKK
APOSOR933008-1G APOSOR933008-5G
tert-Butyl (4-(chlorosulphonyl)phenyl)carbamate
tert-Butyl (4-(chlorosulphonyl)phenyl)carbamate
Formel: C₁₁H₁₄ClNO₄S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD10697736
CAS-nummer: 269747-25-3
UN nummer: 1759
ADR: 8,III