(S)-1-Benzyl-3-methylpiperazine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR932987-1G OR932987-250MG
APOSOR932987-1GEA 6050 DKK
APOSOR932987-1G APOSOR932987-250MG
(S)-1-Benzyl-3-methylpiperazine 95%
(S)-1-Benzyl-3-methylpiperazine
Formel: C₁₂H₁₈N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08062535
CAS-nummer: 132871-12-6