3-Chloro-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR932970-1G OR932970-250MG
APOSOR932970-1GEA 1380 DKK
APOSOR932970-1G APOSOR932970-250MG
3-Chloro-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine 98%
3-Chloro-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine
Formel: C₆H₄ClN₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD12024539
CAS-nummer: 1111638-10-8