(3-O-Tolyl-isoxazol-5-yl)-methanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
5-(Hydroxymethyl)-3-(o-tolyl)isoxazole
OR932964-1G
OR932964-250MG
APOSOR932964-1GEA
1820
DKK
APOSOR932964-1G
APOSOR932964-250MG
(3-O-Tolyl-isoxazol-5-yl)-methanol 95%
(3-O-Tolyl-isoxazol-5-yl)-methanol
Formel:
C₁₁H₁₁NO₂ Molekylvægt: 189.211 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06738508 CAS-nummer: 885273-56-3 |