Methyl 2-(4-hydroxy-3-methylphenyl)acetate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR932836-1G OR932836-5G
APOSOR932836-1GEA 950 DKK
APOSOR932836-1G APOSOR932836-5G
Methyl 2-(4-hydroxy-3-methylphenyl)acetate 95%
Methyl 2-(4-hydroxy-3-methylphenyl)acetate
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08234607
CAS-nummer: 64360-47-0