Benzofuran-6-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR932830-1G OR932830-250MG
APOSOR932830-1GEA 3250 DKK
APOSOR932830-1G APOSOR932830-250MG
Benzofuran-6-ol 95%
Benzofuran-6-ol
Formel: C₈H₆O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08669481
CAS-nummer: 13196-11-7