6-Chloro-2-ethyl-1H-benzimidazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR932774-1G OR932774-250MG OR932774-5G
APOSOR932774-1GEA 861 DKK
APOSOR932774-1G APOSOR932774-250MG APOSOR932774-5G
6-Chloro-2-ethyl-1H-benzimidazole 95%
6-Chloro-2-ethyl-1H-benzimidazole
Formel: C₉H₉ClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18800923
CAS-nummer: 34569-15-8