5-Bromo-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR932764-1G OR932764-250MG
APOSOR932764-1GEA 850 DKK
APOSOR932764-1G APOSOR932764-250MG
5-Bromo-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
5-Bromo-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C₄H₃BrN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21605341
CAS-nummer: 1328893-16-8