4-tert-Butyl-N-methylaniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-(tert-Butyl)-N-methylaniline
OR932750-1G OR932750-250MG
APOSOR932750-1GEA 2330 DKK
APOSOR932750-1G APOSOR932750-250MG
4-tert-Butyl-N-methylaniline 95%
4-tert-Butyl-N-methylaniline
Formel: C₁₁H₁₇N
Molekylvægt: 163.259 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11111157
CAS-nummer: 5279-59-4