4,7-Dichloro-1,6-naphthyridine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR932711-1G OR932711-250MG
APOSOR932711-1GEA 3510 DKK
APOSOR932711-1G APOSOR932711-250MG
4,7-Dichloro-1,6-naphthyridine 96%
4,7-Dichloro-1,6-naphthyridine
Formel: C₈H₄Cl₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11044711
CAS-nummer: 952138-13-5