5-Isopropyl-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Methoxy-2-methyl-5-(1-methylethyl)benzaldehyde
OR932660-1G OR932660-250MG
APOSOR932660-1GEA 1010 DKK
APOSOR932660-1G APOSOR932660-250MG
5-Isopropyl-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde 95%
5-Isopropyl-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde
Formel: C₁₂H₁₆O₂
Molekylvægt: 192.254 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02629380
CAS-nummer: 105337-42-6