2-Phenylisoindolin-1-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR932601-1G OR932601-250MG
APOSOR932601-1GEA 3230 DKK
APOSOR932601-1G APOSOR932601-250MG
2-Phenylisoindolin-1-one 95%
2-Phenylisoindolin-1-one
Formel: C₁₄H₁₁NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00023020
CAS-nummer: 5388-42-1