6-Chloro-1-methyl-1H-indazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR932513-1G OR932513-250MG
APOSOR932513-1GEA 994 DKK
APOSOR932513-1G APOSOR932513-250MG
6-Chloro-1-methyl-1H-indazole 98%
6-Chloro-1-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₇ClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11977521
CAS-nummer: 1210781-03-5