Methyl 4-bromo-3-cyanobenzoate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR932422-1G
OR932422-5G
APOSOR932422-1GEA
1140
DKK
APOSOR932422-1G
APOSOR932422-5G
Methyl 4-bromo-3-cyanobenzoate 97%
Methyl 4-bromo-3-cyanobenzoate
Formel:
C₉H₆BrNO₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD18398742 CAS-nummer: 1232424-44-0 |