Ethyl 4-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR932394-1G OR932394-5G
APOSOR932394-1GEA 1250 DKK
APOSOR932394-1G APOSOR932394-5G
Ethyl 4-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 98%
Ethyl 4-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Formel: C₇H₁₀N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11112107
CAS-nummer: 6076-12-6