4-Carbethoxy-3-methyl-2-cyclohexen-1-one 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR932355-100G OR932355-25G
APOSOR932355-100GEA 1830 DKK
APOSOR932355-100G APOSOR932355-25G
4-Carbethoxy-3-methyl-2-cyclohexen-1-one 96%
4-Carbethoxy-3-methyl-2-cyclohexen-1-one
Formel: C₁₀H₁₄O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001582
CAS-nummer: 487-51-4