2-Methylaminoethyl chloride hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR932350-10G OR932350-1G OR932350-25G OR932350-100G
APOSOR932350-10GEA 513 DKK
APOSOR932350-10G APOSOR932350-1G APOSOR932350-25G APOSOR932350-100G
2-Methylaminoethyl chloride hydrochloride 97%
2-Methylaminoethyl chloride hydrochloride
Formel: C₃H₈ClN·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00050517
CAS-nummer: 4535-90-4