5-Chloro-2-hydroxy-4-methoxy-benzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR932270-1G OR932270-250MG
APOSOR932270-1GEA 6490 DKK
APOSOR932270-1G APOSOR932270-250MG
5-Chloro-2-hydroxy-4-methoxy-benzaldehyde 95%
5-Chloro-2-hydroxy-4-methoxy-benzaldehyde
Formel: C₈H₇ClO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08059080
CAS-nummer: 89938-56-7