1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-acetonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR932219-1G OR932219-250MG
APOSOR932219-1GEA 4750 DKK
APOSOR932219-1G APOSOR932219-250MG
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-acetonitrile 95%
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-acetonitrile
Formel: C₁₀H₁₅NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09037894
CAS-nummer: 124499-37-2