3-Aminomethyl-2-methoxypyridine hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR932171-1G OR932171-250MG
APOSOR932171-1GEA 3390 DKK
APOSOR932171-1G APOSOR932171-250MG
3-Aminomethyl-2-methoxypyridine hydrochloride 95%
3-Aminomethyl-2-methoxypyridine hydrochloride
Formel: C₇H₁₀N₂O·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23703574
CAS-nummer: 1588441-13-7