2,3-Dimethyl-1H-indole-7-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR932160-1G OR932160-250MG
APOSOR932160-1GEA 5350 DKK
APOSOR932160-1G APOSOR932160-250MG
2,3-Dimethyl-1H-indole-7-carbaldehyde 95%
2,3-Dimethyl-1H-indole-7-carbaldehyde
Formel: C₁₁H₁₁NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08059725
CAS-nummer: 103987-28-6