(2-Chloro-phenyl)-oxo-acetonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Chlorobenzoyl cyanide
OR932078-1G OR932078-5G
APOSOR932078-1GEA 1310 DKK
APOSOR932078-1G APOSOR932078-5G
(2-Chloro-phenyl)-oxo-acetonitrile 95%
(2-Chloro-phenyl)-oxo-acetonitrile
Formel: C₈H₄ClNO
Molekylvægt: 165.576 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03092702
CAS-nummer: 35022-42-5