(6-Chloro-1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR932073-1G OR932073-250MG
APOSOR932073-1GEA 872 DKK
APOSOR932073-1G APOSOR932073-250MG
(6-Chloro-1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanol 95%
(6-Chloro-1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanol
Formel: C₉H₉ClN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01073117
CAS-nummer: 331949-55-4