tert-Butylboronic acid, pinacol ester 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(tert-Butyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR9319-1G OR9319-5G
APOSOR9319-1GEA 164 DKK
APOSOR9319-1G APOSOR9319-5G
tert-Butylboronic acid, pinacol ester 97%
tert-Butylboronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₀H₂₁BO₂
Massefylde: 0,87 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06657801
CAS-nummer: 99810-76-1