1-Allyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR931806-1G OR931806-250MG
APOSOR931806-1GEA 3000 DKK
APOSOR931806-1G APOSOR931806-250MG
1-Allyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-Allyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formel: C₈H₉NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11505317
CAS-nummer: 101001-68-7