(2,3-Dihydro-benzo[1,4]dioxin-6-yl)-acetic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR931801-1G OR931801-5G
APOSOR931801-1GEA 644 DKK
APOSOR931801-1G APOSOR931801-5G
(2,3-Dihydro-benzo[1,4]dioxin-6-yl)-acetic acid 95%
(2,3-Dihydro-benzo[1,4]dioxin-6-yl)-acetic acid
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00066923
CAS-nummer: 17253-11-1