Methyl 4-amino-3-cyanobenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR931800-1G OR931800-250MG
APOSOR931800-1GEA 828 DKK
APOSOR931800-1G APOSOR931800-250MG
Methyl 4-amino-3-cyanobenzoate 95%
Methyl 4-amino-3-cyanobenzoate
Formel: C₉H₈N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16038776
CAS-nummer: 159847-80-0