3-Allyl-4-methoxybenzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR931787-1G OR931787-5G
APOSOR931787-1GEA 1640 DKK
APOSOR931787-1G APOSOR931787-5G
3-Allyl-4-methoxybenzaldehyde 95%
3-Allyl-4-methoxybenzaldehyde
Formel: C₁₁H₁₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08691767
CAS-nummer: 67483-48-1