4-Chloro-5-methyl-2-(methylthio)pyrimidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR931785-1G OR931785-250MG
APOSOR931785-1GEA 994 DKK
APOSOR931785-1G APOSOR931785-250MG
4-Chloro-5-methyl-2-(methylthio)pyrimidine 95%
4-Chloro-5-methyl-2-(methylthio)pyrimidine
Formel: C₆H₇ClN₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09951961
CAS-nummer: 61044-96-0