1-Vinyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR931741-1G OR931741-250MG
APOSOR931741-1GEA 4040 DKK
APOSOR931741-1G APOSOR931741-250MG
1-Vinyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
1-Vinyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C₆H₆N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12198430
CAS-nummer: 864723-38-6