1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR931708-1G OR931708-250MG
APOSOR931708-1GEA 1200 DKK
APOSOR931708-1G APOSOR931708-250MG
1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carbaldehyde 95%
1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carbaldehyde
Formel: C₁₁H₁₃NO
Molekylvægt: 175.227 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03180300
CAS-nummer: 493-50-5