8-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR931617-1G OR931617-250MG
APOSOR931617-1GEA 1070 DKK
APOSOR931617-1G APOSOR931617-250MG
8-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine 95%
8-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine
Formel: C₇H₈N₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11846609
CAS-nummer: 1239648-74-8