2,5-Dichloro-4-methoxypyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR931505-1G OR931505-250MG
APOSOR931505-1GEA 317 DKK
APOSOR931505-1G APOSOR931505-250MG
2,5-Dichloro-4-methoxypyridine 97%
2,5-Dichloro-4-methoxypyridine
Formel: C₆H₅Cl₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13185541
CAS-nummer: 1122090-95-2