2-Sec-butoxybenzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR931491-1G
OR931491-250MG
APOSOR931491-1GEA
698
DKK
APOSOR931491-1G
APOSOR931491-250MG
2-Sec-butoxybenzaldehyde 95%
2-Sec-butoxybenzaldehyde
Formel:
C₁₁H₁₄O₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02629688 CAS-nummer: 22921-59-1 |