6-Bromo-L-tryptophan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR931390-1G OR931390-250MG
APOSOR931390-1GEA 2720 DKK
APOSOR931390-1G APOSOR931390-250MG
6-Bromo-L-tryptophan 97%
6-Bromo-L-tryptophan
Formel: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17214433
CAS-nummer: 52448-17-6