3-Chloro-5-hydroxy-2-methoxypyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR931387-1G OR931387-250MG
APOSOR931387-1GEA 6220 DKK
APOSOR931387-1G APOSOR931387-250MG
3-Chloro-5-hydroxy-2-methoxypyridine 95%
3-Chloro-5-hydroxy-2-methoxypyridine
Formel: C₆H₆ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13190369
CAS-nummer: 1196157-30-8