6-Cyano-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR931294-1G OR931294-250MG
APOSOR931294-1GEA 1140 DKK
APOSOR931294-1G APOSOR931294-250MG
6-Cyano-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
6-Cyano-1H-indole-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₆N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09954938
CAS-nummer: 174500-88-0