4-Chloroquinolin-8-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR931277-1G OR931277-5G
APOSOR931277-1GEA 622 DKK
APOSOR931277-1G APOSOR931277-5G
4-Chloroquinolin-8-amine 95%
4-Chloroquinolin-8-amine
Formel: C₉H₇ClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18448245
CAS-nummer: 81764-16-1