Ethyl 6-chloropyrimidine-4-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR931255-25G OR931255-5G
APOSOR931255-25GEA 2920 DKK
APOSOR931255-25G APOSOR931255-5G
Ethyl 6-chloropyrimidine-4-carboxylate 97%
Ethyl 6-chloropyrimidine-4-carboxylate
Formel: C₇H₇ClN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12756023
CAS-nummer: 51940-63-7