4-Chloro-3-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR931169-1G OR931169-250MG
APOSOR931169-1GEA 5350 DKK
APOSOR931169-1G APOSOR931169-250MG
4-Chloro-3-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 95%
4-Chloro-3-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Formel: C₅H₅ClN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16556147
CAS-nummer: 1050642-24-4