6-Chloroquinazolin-2-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR931131-1G OR931131-250MG
APOSOR931131-1GEA 6320 DKK
APOSOR931131-1G APOSOR931131-250MG
6-Chloroquinazolin-2-amine 95%
6-Chloroquinazolin-2-amine
Formel: C₈H₆ClN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368133
CAS-nummer: 20028-71-1