6-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR931101-1G OR931101-250MG
APOSOR931101-1GEA 2510 DKK
APOSOR931101-1G APOSOR931101-250MG
6-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline hydrochloride 95%
6-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₃N·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832197
CAS-nummer: 42923-76-2