2-(7-Methyl-1H-indol-3-yl)acetonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR931100-1G OR931100-250MG
APOSOR931100-1GEA 4860 DKK
APOSOR931100-1G APOSOR931100-250MG
2-(7-Methyl-1H-indol-3-yl)acetonitrile 95%
2-(7-Methyl-1H-indol-3-yl)acetonitrile
Formel: C₁₁H₁₀N₂
Molekylvægt: 170.211 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04972089
CAS-nummer: 858232-97-0