Methyl 4-amino-5-chloro-2-methoxybenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR931029-1G OR931029-250MG OR931029-5G
APOSOR931029-1GEA 1120 DKK
APOSOR931029-1G APOSOR931029-250MG APOSOR931029-5G
Methyl 4-amino-5-chloro-2-methoxybenzoate 95%
Methyl 4-amino-5-chloro-2-methoxybenzoate
Formel: C₉H₁₀ClNO₃
Smeltepunkt: 134…139 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01034555
CAS-nummer: 20896-27-9