Methyl 3-methylazetidine-3-carboxylate hydrochloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR931003-10G OR931003-1G OR931003-5G
APOSOR931003-10GEA 14990 DKK
APOSOR931003-10G APOSOR931003-1G APOSOR931003-5G
Methyl 3-methylazetidine-3-carboxylate hydrochloride 98%
Methyl 3-methylazetidine-3-carboxylate hydrochloride
Formel: C₆H₁₁NO₂·ClH
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD12408554
CAS-nummer: 1114876-08-2