3-(Nitromethyl)cyclopentanone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR930987-1G OR930987-250MG
APOSOR930987-1GEA 6590 DKK
APOSOR930987-1G APOSOR930987-250MG
3-(Nitromethyl)cyclopentanone 95%
3-(Nitromethyl)cyclopentanone
Formel: C₆H₉NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11847689
CAS-nummer: 81266-47-9