3-Chloro-5-nitrophenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR930959-1G OR930959-5G
APOSOR930959-1GEA 226 DKK
APOSOR930959-1G APOSOR930959-5G
3-Chloro-5-nitrophenol 95%
3-Chloro-5-nitrophenol
Formel: C₆H₄ClNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15976952
CAS-nummer: 618-63-3
UN nummer: 2923
ADR: 8+6.1,III