2-Chloro-5-furan-2-yl-pyrazine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR930897-1G OR930897-250MG
APOSOR930897-1GEA 4040 DKK
APOSOR930897-1G APOSOR930897-250MG
2-Chloro-5-furan-2-yl-pyrazine 95%
2-Chloro-5-furan-2-yl-pyrazine
Formel: C₈H₅ClN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09033268
CAS-nummer: 82619-63-4