4-Methylpent-4-enoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR930895-1G OR930895-250MG
APOSOR930895-1GEA 2960 DKK
APOSOR930895-1G APOSOR930895-250MG
4-Methylpent-4-enoic acid 95%
4-Methylpent-4-enoic acid
Formel: C₆H₁₀O₂
Molekylvægt: 114.142 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06208588
CAS-nummer: 1001-75-8