1,2,3,4-Tetrahydro-4-methylquinoline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR930852-1G OR930852-250MG
APOSOR930852-1GEA 1050 DKK
APOSOR930852-1G APOSOR930852-250MG
1,2,3,4-Tetrahydro-4-methylquinoline 95%
1,2,3,4-Tetrahydro-4-methylquinoline
Formel: C₁₀H₁₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00047565
CAS-nummer: 19343-78-3